Learn More
3'-Cloro-3'-Desoxitimidina, TRC
Código de producto. 30358718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30358718 250 mg
30352069 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365575250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25526-94-7
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 O4
Peso molecular (g/mol) 260.67
Sinónimo 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. B (EP), 3'-chloro-3'-deoxythymidine
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-cloro-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0564