Learn More
3-cloro-3-desoxi-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-3-deoxy-D-glucopyranose |
| CAS | 22933-89-7 |
| Fórmula molecular | C6 H11 Cl O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO5/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](Cl)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,5R,6R)-4-cloro-6-(hidroximetil)oxano-2,3,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0295 |