Learn More
3'-cloro-3'-desoxi-5'-O-tritiltimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Chloro-3'-deoxy-5'-O-tritylthymidine |
| CAS | 34627-62-8 |
| Fórmula molecular | C29H27ClN2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H27ClN2O4/c1-20-18-32(28(34)31-27(20)33)26-17-24(30)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26H,17,19H2,1H3,(H,31,33,34)/t24-,25+,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-cloro-5-(tritiloximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 502.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.1659 |