Learn More
3-Cloro-2-(pentafluoroetil)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472749 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15472749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66435.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1816283-67-6
Color Amarillo
Fórmula molecular C7H3ClF5N
Cantidad 100 mg
Clave InChI GVGDYIWXYRKJQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(C(F)(F)F)(F)F)Cl
Nombre IUPAC 3-cloro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)piridina
Peso molecular (g/mol) 231.55
PubChem CID 99728613
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.55
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido viscoso