Learn More
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30356701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356701 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30356701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381110500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 201.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9829