Learn More
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10407370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
10407370 1g
1 options
Código de producto. 10407370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 236°C to 240°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CO2H
Número MDL MFCD00007087
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
Clave InChI VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 201.562
PubChem CID 20902
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.