Learn More
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415820 5 g 5 g
11405820 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26467.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4771-47-5 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4771-47-5
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00007087
Clave InChI VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
PubChem CID 20902
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 234°C to 240°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2109828
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 97%