Learn More
3-Cloro-2-metilpropeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415317 250 g 250 g
11405317 50 g 50 g
11495307 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22674.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
3-Chloro-2-methylpropene has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone. It is used as an intermediate in the production of plastics, pharmaceuticals and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-cloro-2-metilpropeno se ha utilizado como reactante en la síntesis de ciclobutanona. Se utiliza como intermediario en la producción de plásticos, productos farmacéuticos y otras sustancias químicas orgánicas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-47-3
Fórmula molecular C4H7Cl
Peso molecular (g/mol) 90.55
Número MDL MFCD00000953
Clave InChI OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metilprop-1-eno
SMILES CC(=C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylpropene
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.917
Punto de ebullición 71°C to 72°C
Temperatura de inflamación −12°C (9°F)
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 250 g
Número UN UN2554
Índice Merck 14,2148
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-2-methylpropene