Learn More
3-Cloro-2-metilpropeno, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457920 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10031580 50 mL Glass bottle 50 ML
10447920 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10457920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148422500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-47-3
Fórmula molecular C4H7Cl
Peso molecular (g/mol) 90.55
Número MDL MFCD00000953
Clave InChI OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metilprop-1-eno
SMILES CC(=C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylpropene
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 71°C to 72°C
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CH2Cl
Índice de refracción 1.4262 to 1.4282
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 209
Índice Merck 15, 2150
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 0.42 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.