Learn More
3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10643043 1 g 1 g
10531323 10 g 10 g
10122944 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10643043 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00697DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19241-35-1
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.653
Número MDL MFCD00022056
Clave InChI ZXEZATIRZLJXFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140504
Nombre IUPAC 1-cloro-3-isotiocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Sinónimo 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 97%