Learn More
3-Cloro-2-metilfenilo isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313006 1 g 1 g
11323006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10802.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40397-90-8 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40397-90-8
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00037036
Clave InChI NGQMCUWZGVMILT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-2-methylphenylisocyanate, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl-benzene, 3-chloro-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1aqe4, 2-chloro-6-isocyanatotoluene, benzene,1-chloro-3-isocyanato-2-methyl, 1-chloranyl-3-isocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl
PubChem CID 2735770
Nombre IUPAC 1-cloro-3-isocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Densidad 1.247
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.559
Número UN UN2206
Beilstein 2691111
Punto de ebullición 94°C to 95°C (9 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 99%