Learn More
3-Cloro-2-metilbifenil-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-methylbiphenyl-d5 |
| CAS | 1330173-04-0 |
| Fórmula molecular | C13H6D5Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-2-methyl-1,1'-biphenyl-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl/c1-10-12(8-5-9-13(10)14)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(Cl)c2C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-cloro-2-metilfenil)-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 207.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0863 |