Learn More
Ácido 3-cloro-2-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322777 5 g 5 g
11312777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15773.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7499-08-3
Número MDL MFCD00053312
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 162°C to 166°C
Fórmula molecular C8H7ClO2
Cantidad 5 g
Beilstein 1072826
Sinónimo 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
Clave InChI HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 170.59
PubChem CID 82010
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%