Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10452192 10 g 10 g
10205674 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00453EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 80563-86-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Clave InChI ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 95%