Learn More
Ácido 3-cloro-2-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453997 250 mg 250 miligramos
15443997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30893.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 313545-20-9 | C7H8BClO2 | 170.399 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313545-20-9
Fórmula molecular C7H8BClO2
Peso molecular (g/mol) 170.399
Número MDL MFCD04115641
Clave InChI BJPNVVXTUYMJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-6-chlorotoluene, 3-chloro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-2-methylphenyboronic acid, boronic acid, 3-chloro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-chloro-2-methylphenyl, 3-chloro-2-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209hls, 3-chloro-2-methylphenboronic acid, 3-chloro-2-methyl-phenylboronic acid
PubChem CID 3744103
Nombre IUPAC (3-chloro-2-methylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.4
Porcentaje de pureza 97%