Learn More
3-Cloro-2-metilanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435826 5 g 5 g
11445826 25 g 25 g
11455826 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22203.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los complejos de areno-manganeso y tricarbonilo se preparan usando 3-cloro-2-metilanisol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3260-88-6
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00070772
Clave InChI LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
Nombre IUPAC 1-cloro-3-metoxi-2-metilbenceno
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylanisole
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 212°C to 215°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.5395
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1862220
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%