Learn More
3-cloro-2-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-methylaniline |
| CAS | 87-60-5 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-2-methylbenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3-chlorobenzene, 1-Chloro-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Amino-6-chlorotoluene, 2-Methyl-3-chloroaniline, 3-Amino-1-chloro-2-methylbenzene, 3-Chloro-2-methylaniline, 3-Chloro-2-methylphenylamine, 3-Chloro-2-toluidine, 3-Chloro-o-toluidine, 6-Chloro-2-amino-1-methylbenzene, 6-Chloro-2-aminotoluene, Fast Scarlet TR Base, NSC 6184, Scarlet TR base, o-Methyl-m-chloroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(N)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0345 |