Learn More
3-cloro-2-metilanilina, TRC
Código de producto. 30364762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364762 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30364762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367805100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylaniline
CAS 87-60-5
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Cantidad 100 g
Sinónimo o-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-2-methylbenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3-chlorobenzene, 1-Chloro-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Amino-6-chlorotoluene, 2-Methyl-3-chloroaniline, 3-Amino-1-chloro-2-methylbenzene, 3-Chloro-2-methylaniline, 3-Chloro-2-methylphenylamine, 3-Chloro-2-toluidine, 3-Chloro-o-toluidine, 6-Chloro-2-amino-1-methylbenzene, 6-Chloro-2-aminotoluene, Fast Scarlet TR Base, NSC 6184, Scarlet TR base, o-Methyl-m-chloroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1c(N)cccc1Cl
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345