Learn More
3-Chloro-2-methylaniline 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571174 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
10133290 100 mL Glass bottle 100 ml
10543501 500 mL Glass bottle 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146490025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-60-5
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00007766
Clave InChI ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metilanilina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Brown-Red or Red to Yellow
Densidad 1.171g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 L
Beilstein 12, 836
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.