Learn More
3-Cloro-2-metilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413757 250 g 250 g
11403757 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18221.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-60-5
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00007766
Clave InChI ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metilanilina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylaniline
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.188
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.589
Cantidad 250 g
Número UN UN3429
Beilstein 471697
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza ≥98%