Learn More
3-cloro-2-metil-1-propeno, TRC
Código de producto. 30355342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355342 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30355342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3681305G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methyl-1-propene
CAS 563-47-3
Fórmula molecular C4H7Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
SMILES CC(=C)CCl
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metilprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 90.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0236