Learn More
3-cloro-2-metil-1-propeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-methyl-1-propene |
| CAS | 563-47-3 |
| Fórmula molecular | C4H7Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)CCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2-metilprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 90.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0236 |