Learn More
Ácido 3-cloro-2-metoxipiridin-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13488618 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13488618 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
13468618 1 g Frasco de vidrio 1 g
13478618 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13488618 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448772500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 957060-88-7
Fórmula molecular C6H7BClNO3
Peso molecular (g/mol) 187.39
Número MDL MFCD06798255
Clave InChI YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
PubChem CID 44119809
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-2-metoxipiridin-4-il)borónico
SMILES COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 140°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.39
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación