Learn More
Ácido 3-cloro-2-metoxipiridin-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid |
| Punto de fusión | ∼140°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.39 |
| Porcentaje de pureza | 95% |