Learn More
3-Cloro-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364426 1 g 1 g
11374426 5 g 5 g
11384426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20027.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13466-35-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
3-Chloro-2-hydroxypyridine is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloro-2-hidroxipiridina se utiliza como intermedio orgánico.
Solubilidad
Soluble en agua (25 °C)
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13466-35-8
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.54
Número MDL MFCD01646109
Clave InChI XTYNIPUFKBBALX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-2-ol, 3-chloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3-chloropyridine, 3-chloropyridin-2 1h-one, 3-chloro-2 1h-pyridinone, chloropyridone, 2 1h-pyridinone, 3-chloro, chloropyridinol, pubchem6538
PubChem CID 582210
Nombre IUPAC 3-cloro-1H-piridin-2-ona
SMILES ClC1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 109845
Información de solubilidad Soluble in water (25 deg C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%