Learn More
3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilcloruro de amonio (60% en agua), TRC
Código de producto. 30364505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30364505 10 g
30358775 1 g
30358139 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36808510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3327-22-8
Fórmula molecular C6H15Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.1
Sinónimo (2-Hydroxy-3-chloropropyl)trimethylammonium chloride, (3-Chloro-2- hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-2-hydroxypropane-3-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-3-(trimethylammonio)-2- propanol chloride, 1-Chloro-3-trimethylammonium-2-propanol chloride, COPA 60S, CR 2000, CR 2000 (fixative), Catiomaster C, Catiomaster C 60, Cation Master C, Dextrosil, Dextrosil KA, Dowquat 188, N-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, NSC 51216, NT 21, QUAB, QUAB 188, QUAB 218, Quat 188, Reagens CFZ, Reagens S, Reagens S-CFZ, Trimethyl(2-hydroxy-3-chloropropyl)ammonium chloride, Verolan KAF, Vircotone ECO
Nombre IUPAC (3-cloro-2-hidroxipropilo)-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0531
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.6