Learn More
3-cloro-2-hidrazinopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-hydrazinopyridine |
| CAS | 22841-92-5 |
| Fórmula molecular | C5 H6 Cl N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3-8-5(4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9) |
| SMILES | NNc1ncccc1Cl |
| Nombre IUPAC | (3-cloropiridin-2-il)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.574 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.025 |