Learn More
3-Cloro-2-hidrazino-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438675 1 g 1 g
15448675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33850.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89570-82-1 | C6H5ClF3N3 | 211.572 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89570-82-1
Fórmula molecular C6H5ClF3N3
Peso molecular (g/mol) 211.572
Número MDL MFCD00067865
Clave InChI KHFKSHYCVQZAQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-ylhydrazine, 3-chloro-2-hydrazino-5-trifluoromethyl pyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylhydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, pyridine,3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylhydrazine
PubChem CID 1272691
Nombre IUPAC [3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]hidrazina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)NN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.6
Porcentaje de pureza 97%