Learn More
Ácido 3-cloro-2-fluoropiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483777 250 mg 250 miligramos
11322969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27781.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217500-55-4
Fórmula molecular C5H4BClFNO2
Peso molecular (g/mol) 175.35
Número MDL MFCD09037477
Clave InChI VYHSSQRGIWMXJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, acmc-209af7
PubChem CID 44717688
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-2-fluoropiridin-4-il)borónico
SMILES B(C1=C(C(=NC=C1)F)Cl)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.35
Porcentaje de pureza 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.