Learn More
Bromuro de 3-cloro-2-fluorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 85070-47-9 |
| Fórmula molecular | C7H5BrClF |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluoro-benzene, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrClF/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1c(Cl)cccc1CBr |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-3-cloro-2-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 223.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.9247 |