Learn More
Bromuro de 3-cloro-2-fluorobencilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474454 1 g 1 g
11484454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13114.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85070-47-9
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.47
Número MDL MFCD00042503
Clave InChI HYILLTADABKYHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluorobenzene, 2-fluoro-3-chlorobenzyl bromide, 3-chloro-2-fluorobenzylbromide, 3-chloro-2-fluoro benzyl bromide, alpha-bromo-3-chloro-2-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluoro-3-chlorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluoro, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluoro-benzene
PubChem CID 522827
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-cloro-2-fluorobenceno
SMILES FC1=C(Cl)C=CC=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 125°C to 126°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.48
Porcentaje de pureza 96%