Learn More
3-Cloro-2-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488017 5 g 5 g
15408027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51144.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2106-04-9
Número MDL MFCD00069415
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluoroaniline
Densidad 1.324
Cantidad 5 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.564
Fórmula molecular C6H5ClFN
Número UN UN2810
Sinónimo 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
Punto de ebullición 214°C
Clave InChI XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
Nombre IUPAC 3-cloro-2-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 145.56
PubChem CID 75014
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 97%