Learn More
3-Cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492029 5 g 5 g
15482029 1 g 1 g
15469106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64723.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72537-17-8
Fórmula molecular C6H2ClF4N
Peso molecular (g/mol) 199.53
Número MDL MFCD00191918
Clave InChI GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20aied, librarion l939, 3-chloro-2-fluoro-5 trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 1268075
Nombre IUPAC 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 16°C to 20°C (decomposition)
Color Incolora
Densidad 1.524 g/mL
Punto de ebullición 50°C to 55°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido