Learn More
3-Cloro-2-cianopiridina, 95 %
Código de producto. 15423567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423567 250 mg 250 miligramos
11421520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26932.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38180-46-0
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.55
Número MDL MFCD03788834
Clave InChI YDPLFBIGFQFIDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-cyanopyridine, 2-cyano-3-chloropyridine, 3-chloropicolinonitrile, 3-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 3-chlorpyridin-2-carbonitril, chloro-2-cyanopyridine, pubchem14368, acmc-209iyb
PubChem CID 818258
Nombre IUPAC 3-cloropiridina-2-carbonitrilo
SMILES ClC1=C(N=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-cyanopyridine
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.56
Porcentaje de pureza 95%