Learn More
3-cloro-2-(clorometil)prop-1-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene |
| CAS | 1871-57-4 |
| Fórmula molecular | C4H6Cl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2 |
| SMILES | ClCC(=C)CCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2-(clorometilo)prop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 125 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.9847 |