Learn More
3-cloro-2-clorometilo-1-propeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532461 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10185500 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10135743 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10532461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277070250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-57-4
Fórmula molecular C4H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 124.99
Número MDL MFCD00000952
Clave InChI XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-chloromethyl prop-1-ene, 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 1,1-bis chloromethyl ethylene, methallyl dichloride, 1-propene, 3-chloro-2-chloromethyl, 2-chloromethyl-3-chloropropene, 1,3-dichloro-2-methylenepropane, 3-chloro-2-chloromethyl propene, 2-methylene-1,3-dichloropropane, 2-methylenepropane-1,3-dichloride
PubChem CID 15859
Nombre IUPAC 3-cloro-2-(clorometilo)prop-1-eno
SMILES ClCC(=C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 138°C to 140°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH2Cl)2
Índice de refracción 1.4750 to 1.479
Cantidad 25 g
Beilstein 01, II, 181
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 125
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.