Learn More
3-Cloro-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496810 500 g 500 g
11486810 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14158.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4091-39-8 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4091-39-8
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.549
Número MDL MFCD00000865
Clave InChI OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-butanone, 2-butanone, 3-chloro, 3-chlorobutanone, 1-acetyl-1-chloroethane, 1-chloroethyl methyl ketone, 2-chloro-3-butanone, 2-butanone, 3-chloro-, +, chloro-mek, 3-chloro-2-butanon, 3-chlorobutan-2-on
PubChem CID 20026
Nombre IUPAC 3-clorobutan-2-ona
SMILES CC(C(=O)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-butanone
Punto de fusión <-60°C
Densidad 1.055
Punto de ebullición 113°C to 116°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 500 g
Número UN UN1224
Beilstein 385637
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 96%