Learn More
3'-Cloro-2-bromopropiofenona, TRC
Código de producto. 30138563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138563 1 g 1 g
30133534 250 mg 250 miligramos
17960855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34911-51-8
Fórmula molecular C9 H8 Br Cl O
Peso molecular (g/mol) 247.52
Sinónimo 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone, Propiophenone, 2-bromo-3'-chloro- (7CI), 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, 2-Bromo-3'-chloropropiophenone, α-Bromo-3-chloropropiophenone, α-Bromo-m-chloropropiophenone
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-clorofenil)propan-1-ona
SMILES CC(Br)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9447