Learn More
Ácido 3-cloro-2,7-naftalenodisulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,7-naphthalenedisulfonic Acid |
| CAS | 861354-57-6 |
| Fórmula molecular | C10H7ClO6S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7ClO6S2/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17/h1-5H,(H,12,13,14)(H,15,16,17) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2cc(Cl)c(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-cloronaftaleno-2,7-disulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.9373 |