Learn More
Ácido 3-cloro-2,6-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,6-dihydroxybenzoic Acid |
| CAS | 26754-77-8 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO4/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c(O)ccc(Cl)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-cloro-2,6-dihidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.9876 |