Learn More
3-cloro-2,5-difluoropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,5-difluoropyridine |
| CAS | 851179-00-5 |
| Fórmula molecular | C5H2ClF2N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-2,5-difluoropyridine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2ClF2N/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H |
| SMILES | ClC(C=C(F)C=N1)=C1F |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2,5-difluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.98 |