Learn More
3-Cloro-2,5-difluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445387 250 mg 250 miligramos
15435387 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32640.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 851179-00-5 | C5H2ClF2N | 149.525 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851179-00-5
Fórmula molecular C5H2ClF2N
Peso molecular (g/mol) 149.525
Número MDL MFCD09998887
Clave InChI ATKDHGGWYZLPPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2,5-difluoro-pyridine, pyridine, 3-chloro-2,5-difluoro, ksc654c8n
PubChem CID 19371877
Nombre IUPAC 3-cloro-2,5-difluoropiridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2,5-difluoropyridine
Índice de refracción 1.48
Cantidad 250 mg
Número UN UN2924
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.53
Porcentaje de pureza 97%