Learn More
3-Cloro-2,5,6-trifluoropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338936 25 g 25 g
11328936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19543.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2879-42-7 | C5HClF3N | 167.52 g/mol
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloro-2,5,6-trifluoropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2879-42-7
Fórmula molecular C5HClF3N
Peso molecular (g/mol) 167.52
Número MDL MFCD03001160
Clave InChI OROKHXKJSDPRET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783252
Nombre IUPAC 3-cloro-2,5,6-trifluoropiridina
SMILES FC1=CC(Cl)=C(F)N=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.456
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 1424722
Sinónimo pyridine,3-chloro-2,5,6-trifluoro, pyridine, 3-chloro-2,5,6-trifluoro, 3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine, acmc-1cekn, 2,3,6-trifluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,6-trifluoropyridine, 3-chloranyl-2,5,6-tris fluoranyl pyridine
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.52
Porcentaje de pureza ≥98%