Learn More
3-cloro-2,4-pentanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,4-pentanedione |
| CAS | 1694-29-7 |
| Fórmula molecular | C5H7ClO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Chloroacetylacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(Cl)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-cloropentano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 134.56 |