Learn More
Cloruro de 3-cloro-2,4-dimetil-bencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,4-dimethyl-benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1783755-80-5 |
| Fórmula molecular | C8H8Cl2O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Cl2O2S/c1-5-3-4-7(13(10,11)12)6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cl[S](=O)(C(C=CC(C)=C1Cl)=C1C)=O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 3-cloro-2,4-dimetilbencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 239.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.96 |