Learn More
3-cloro-2,4-difluoronitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene |
| CAS | 3847-58-3 |
| Fórmula molecular | C6H2ClF2NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2ClF2NO2/c7-5-3(8)1-2-4(6(5)9)10(11)12/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,3-difluoro-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 193.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.9742 |