Learn More
3-Cloro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, TRC
Código de producto. 30365560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365560 25 mg -
30361881 100 mg 100 miligramos
30360741 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38042525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117007-51-9
Fórmula molecular C6 H4 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 153.57
Nombre IUPAC 3-cloro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina
SMILES Clc1n[nH]c2ncccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0094