Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1H-indazole |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 148°C to 150°C |
| Color | De beige a blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-Chloro-1H-indazole
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.