Learn More
3-cloro-10-[3-(dimetilamino)propil]-9-acridanona, Mikromol™
Código de producto. 30051790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051790 100 mg 100 miligramos
30050976 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051790 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0545.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-cloro-10-[3-(dimetilamino)propil]-9-acridanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone
CAS 1783028-21-6
Nombres de analitos o componentes 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN2O/c1-20(2)10-5-11-21-16-7-4-3-6-14(16)18(22)15-9-8-13(19)12-17(15)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-cloro-10-[3-(dimetilamino)propil]acridin-9-ona
Peso molecular (g/mol) 314.81
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1186 g/mol