Learn More
3-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, Mikromol™
Descripción
3-Cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 32943-25-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H12 Cl N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP), Clomipramine Imp. F (EP), Clomipramine USP Related Compound F, Clomipramine USP RC F, 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Related Compound F, Clomipramine Hydrochloride Impurity F, Clomipramine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2 |
| SMILES | Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzazepina |
| Mostrar más |